Läs mer
Epredia™ Kassett II Biopsivävnadskassetter
Produktkod. 16304136 Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Beige
Blått
Grå
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 16304136
Brand: Epredia™ B851738PK
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För små vävnadsprover har dessa kassetter ett framkantslockgångjärn med löst packade lock som finns i 12 olika färgvarianter
Utskrift
  • Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten
  • Rördesignen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd
Bruttering, bearbetning och inbäddning
  • Kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte
  • Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas
Sektionering
  • Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer
Arkivering
  • Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Små fyrkanter
Förslutning ingår Ja
Förpackningstyp Löst packad (lock)
Kvantitet 1000/Cs.
Förslutningstyp Separat lock, främre gångjärn
PrintMate-kompatibel Nej
Färg Rosa
Produkttyp Kassett II med färgmatchade lock