Läs mer
Epredia™ Kassett II slitsade vävnadskassetter
Handla allt Epredia Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Beige
Blue
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Description
Utskrift
- Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten
- Designen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd
Bruttering, bearbetning och inbäddning
- Kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte
- Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas
Sektionering
- Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer
Arkivering
- Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering
Specifications
Specifications
| Por stil | Slots |
| Förslutning ingår | Ja |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Förslutningstyp | Separat lock, främre gångjärn |
| Färg | Rosa |
| Produkttyp | Slitsad kassett |