Läs mer
Epredia™ Kassett II slitsade vävnadskassetter
Produktkod. 16354146 Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Beige
Blue
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 16354146
Brand: Epredia™ B851739YW
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För rutinmässiga vävnadsprover har dessa löst packade kassetter ett framkantslockgångjärn med löst packade lock som finns i 12 olika färgvarianter
Utskrift
  • Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten
  • Designen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd
Bruttering, bearbetning och inbäddning
  • Kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte
  • Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas
Sektionering
  • Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer
Arkivering
  • Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Slots
Förslutning ingår Ja
Kvantitet 1000/Cs.
Förslutningstyp Separat lock, främre gångjärn
Färg Gult
Produkttyp Slitsad kassett