Läs mer
Epredia™ Kassett II slitsade vävnadskassetter
Produktkod. 16394136 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Färg:
Beige
Blått
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16394136 Ljusgrön -
16344136 Beige -
16354136 Blått -
16364136 Klart -
16384136 Lavendel -
16304146 Lila Paket med 1000
16314146 Orange -
16324146 Rosa -
16334146 Solbränna -
16344146 Vitt -
16354146 Gult -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 16394136 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer B851739LG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 SEK
    1701.38 SEK / Paket med 1000
    Save 548.62 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
För rutinmässiga vävnadsprover har dessa löst packade kassetter ett framkantslockgångjärn med löst packade lock som finns i 12 olika färgvarianter
Utskrift
  • Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten
  • Designen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd
Bruttering, bearbetning och inbäddning
  • Kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte
  • Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas
Sektionering
  • Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer
Arkivering
  • Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Slots
Förslutning ingår Ja
Kvantitet 1000/Cs.
Förslutningstyp Separat lock, främre gångjärn
Färg Ljusgrön
Produkttyp Slitsad kassett