Läs mer
Epredia™ Cassette II slitsade vävnadskassetter i tubförpackningar
Produktkod. 16334056 Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Beige
Blått
Grå
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
Produktkod. 16334056
Brand: Epredia™ B851729GN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Slitsade kassetter är idealiska för rutinmässiga vävnadsprover. De är kompatibla med alla Epredia PrintMate™ Kassettskrivare, har gångjärn på framkanten och löst packade lock som finns i 12 färgvarianter.
Utskrift
  • Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten
  • Rördesignen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd
Bruttering, bearbetning och inbäddning
  • Kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte
  • Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas
Sektionering
  • Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer
Arkivering
  • Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Slots
Förslutning ingår Ja
Kvantitet 750/Cs.
Förslutningstyp Separat lock, främre gångjärn
PrintMate-kompatibel Ja
Färg Klart
För användning med (utrustning) För användning med PrintMate™ Skrivare
Produkttyp Kassett II Biopsikassett