Läs mer
Epredia™ Cassette II slitsade vävnadskassetter i tubförpackningar
Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Beige
Blått
Grå
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
Beskrivning
Utskrift
- Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten
- Rördesignen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd
Bruttering, bearbetning och inbäddning
- Kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte
- Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas
Sektionering
- Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer
Arkivering
- Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering
Specifikationer
Specifikationer
| Por stil | Slots |
| Förslutning ingår | Ja |
| Kvantitet | 750/Cs. |
| Förslutningstyp | Separat lock, främre gångjärn |
| PrintMate-kompatibel | Ja |
| Färg | Beige |
| För användning med (utrustning) | För användning med PrintMate™ Skrivare |
| Produkttyp | Kassett II Biopsikassett |