Läs mer
Bochem™ Thermo Scientific™ Gjutjärn Krompläterad standard retortklämma
Produktkod. 10363571
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
10363571 1 vardera
1 options
Produktkod. 10363571 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5462
Beräknad leverans: 13-11-2026
Håll provrör och andra glasföremål upp till 40 mm breda. BOCHEM™ Thermo Scientific™ Gjutjärnskrompläterad standardretortklämma tjänar en mängd olika funktioner i det moderna laboratoriet.
  • Formbart gjutjärn
  • Kromad
  • Grön
  • Med kork inlägg
  • Rund/rund
  • DIN 12894
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 40 mm
Material Gjutjärn Krompläterad
Kvantitet 1 vardera
Typ Verktyg och tillbehör