Läs mer
Fisherbrand™ Cirkulärt stativställ
Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
210 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Förzinkat stål |
| Höjd (metrisk) | 210 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 135 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 150 mm |
| Inkluderar | Utspridda ben |
| Produkttyp | Stativstativ |
| Form | Cirkulär |