Läs mer
Bochem™ Gjutjärn H-ram komplett
Produktkod. 10152551
Change view
Längd (metrisk):
500 mm
Höjd (metrisk):
800 mm
Vikt (metrisk):
6,5 kg
Inkluderar:
Aluminiumstavar 12 mm i diameter och topphuvuden
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Höjd (metrisk) Vikt (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
10152551 500 mm 800 mm 6,5 kg Aluminiumstavar 12 mm i diameter och topphuvuden Varje
1 options
Produktkod. 10152551 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4120.00 SEK
    3099.75 SEK / Paket med 1
    Save 1020.25 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Inkluderar komplett ram. BOCHEM™ Cast Iron H-frame Complete inkluderar aluminiumstänger och styrhuvuden.
  • Innehåller aluminiumstänger och styrhuvuden
  • Gjutjärn är grönlackerat
Specifikationer
Material Gjutjärn
Höjd (metrisk) 800 mm
Längd (metrisk) 500 mm
Inkluderar Aluminiumstavar 12 mm i diameter och topphuvuden
Produkttyp H-ram komplett
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 6,5 kg