Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Kraftig stödbas, gjutjärn, stativ
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ekonomisk kraftig stödbas är gjord med en gjutjärnsbas.
- Stången är gjord av antingen 303 rostfritt stål eller aluminium.
- Stativet har en korrosionsbeständig, elektropolerad gjutjärnsbas.
- Alla baser har en inbyggd stödstångshållare med låsknopp som accepterar 0,51 tum. (1,3 cm) diameter stödstång.
- Stativbas ger stöd i flera riktningar.
- Prover kan placeras eller placeras på vilken som helst eller alla sidor.
- Centralt placerad spö och de 3 benen ger extra stabilitet.
- Stödbaser och stavar säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Gjutjärn |
| Längd (engelska) | 0,2 tum |
| Längd (metrisk) | 6 mm |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,2 tum |
| Diameter (engelska) Stång | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Diameter (metrisk) Stång | 13 mm |
| Håller | Stöder 1/2 tum. Dia. Stavar |
| Produkttyp | Stödbaser |
| Form | Stativ |
| Visa mer |