Läs mer
Bochem™ Stativ i gjutjärn
Produktkod. p-8000045
Längd (metrisk):
105 mm
145 mm
Vikt (metrisk):
1.2 kg
2 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10419472
Brand: Bochem™ 5250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av gjutjärn. Bochem™ Gjutjärnsstativ är lackerad.
  • Stativ i gjutjärn
  • M10 gänga
  • Lackerad
Specifikationer
Material Gjutjärn
Längd (metrisk) 105 mm
Inkluderar M10 gänga
Produkttyp Stativ i gjutjärn
Trådstorlek M10
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 1.2 kg