Läs mer
R&L Enterprises™ Stativ Form Retort Stand Base
Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
Stångcentrum: 135 mm
Stångcentrum: 175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Gjutjärn |
| Håller | Stångcentrum: 135 mm |
| Inkluderar | Med gummifötter |
| Produkttyp | Stativspridningsbas |
| Färg | Blått |