Läs mer
R&L Enterprises™ Stativ Form Retort Stand Base
Produktkod. 12916806 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
Stångcentrum: 135 mm
Stångcentrum: 175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
12916806 Stångcentrum: 175 mm Varje
12338139 Stångcentrum: 135 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12916806
Beräknad leverans: 03-05-2027
Lägg i varukorgen
Add to basket
Utmärkt alternativ för att stödja retortstativ i laboratoriet. R&L Enterprises™ Tripod Shape Retort Stand Base är gjorda av gjutjärn.
  • Målad blå
  • Med gummifötter
  • Centralt stånghål är gängat
  • Utan spö
Specifications
Material Gjutjärn
Håller Stångcentrum: 175 mm
Inkluderar Med gummifötter
Produkttyp Stativspridningsbas
Färg Blått