Läs mer
CAST Monoclonal Antibody (OTI1E7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA504351S
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CAST Monoclonal antibody specifically detects CAST in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifikationer
| CAST | |
| Monoclonal | |
| 0.62 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P28065 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 5698 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1E7 | |
| Unconjugated | |
| Psmb9 | |
| BS-17; Calpain inhibitor; calpastatin; calpastatin isoform III; calpastatin precursor (EC 3.4.22.17); calpastatin type 1; calpastatin type 2; calpastatin type 3; calpastatin type I; calpastatin type II; calpastatin type III; calpastatin type IV; Cast; Erythrocyte calpastatin; heart calpastatin; PLACK; Sperm BS-17 component; type III calpastatin | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 21-219 of human PSMB9 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.