Läs mer
Castanospermin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463729
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463729 100 mg 100mg
15473729 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61071.MC
Request Bulk or Custom Format
Potent alfa- och beta-glukosidashämmare
Castanospermin, används som en glykosidashämmare och antiinflammatoriskt medel. Castanospermin används för att hämma syncytiumbildning mellan HIV-infekterade och CD4-uttryckande celler och kan också störa smittsamhet. Det har också visats att detta medel hämmar inflammation vid nivån av leukocytextravasation i råttmodeller av experimentell adjuvansinducerad artrit och autoimmun encefalomyelit. Castanospermin är en hämmare av glukosidas I, maltas-glukoamylas och MANBA. Potent hämmare avα - ochβ -glukosidaser, speciellt glukosidas l (krävs för glukosproteinbearbetning genom överföring av mannos och glukos från asparaginkopplade lipider). Hämmar HIV-syncytiumbildning och replikering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Castanospermin, används som en glykosidashämmare och antiinflammatoriskt medel. Castanospermin används för att hämma syncytiumbildning mellan HIV-infekterade och CD4-uttryckande celler och kan också störa smittsamhet. Det har också visats att detta medel hämmar inflammation vid nivån av leukocytextravasation i råttmodeller av experimentell adjuvansinducerad artrit och autoimmun encefalomyelit. Castanospermin är en hämmare av glukosidas I, maltas-glukoamylas och MANBA. Potent hämmare avα - ochβ -glukosidaser, speciellt glukosidas l (krävs för glukosproteinbearbetning genom överföring av mannos och glukos från asparaginkopplade lipider). Hämmar HIV-syncytiumbildning och replikering.
Löslighet Lösligt
i
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79831-76-8
Molekylformel C8H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 189.211
MDL-nummer MFCD00017555
InChI-nyckel JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Synonym castanospermine, castinospermine, 1,6,7,8-tetrahydroxyoctahydroindolizine, 1s,6s,7r,8r,8ar-1,6,7,8-tetrahydroxyindolizidine, 6-epicastanospermine, unii-q0i3184xm7, 6,7-diepicastanospermine, castanospermine, castanospermum australe, 1s,6s,7r,8ar-tetrahydroxyoctahydroindolizine, 1s,6s,7r,8r,8ar-octahydroindolizine-1,6,7,8-tetrol
PubChem CID 54445
ChEBI CHEBI:27860
IUPAC-namn (1S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydroindolizin-1,6,7,8-tetrol
LEDER C1CN2CC(C(C(C2C1O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Castanospermine
Smältpunkt 213°C to 217°C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Beilstein 3588654
Merck Index 14,1896
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 189.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.