Läs mer
Castanospermine, TRC
Produktkod. 30366356
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366356 5 mg
30364454 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30366356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1850005MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79831-76-8
Molekylformel C8 H15 N O4
Molekylvikt (g/mol) 189.21
IUPAC-namn (1S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydroindolizine-1,6,7,8-tetrol
LEDER O[C@H]1CCN2C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Castanospermine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
Formel vikt 189.1001