Läs mer
Casticin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Casticin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O8/c1-23-11-6-5-9(7-10(11)20)17-19(26-4)16(22)14-12(27-17)8-13(24-2)18(25-3)15(14)21/h5-8,20-21H,1-4H3 |
| Formel vikt | 374.1002 |