Läs mer
Ricinolja
Produktkod. 10197170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10197170 500 g 500g
10295234 250 g 250g
10422514 1 kg 1kg
10539813 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10197170 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 404165000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-79-4
Molekylformel C57H104O9
Molekylvikt (g/mol) 933.45
MDL-nummer MFCD00130879
InChI-nyckel ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 1,3-bis[(12-hydroxioktadek-9-enoyl)oxi]propan-2-yl-12-hydroxioktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Castor oil
Smältpunkt -10 °C
Färg Gult
Densitet 0.9570g/mL, 0.957
Kokpunkt 229 °C
Flampunkt 229 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4770 till 1,481
Kvantitet 500 g
Förtvålningsvärde 176 till 182g KOH/g
Merck Index 14,1898
Specifik rotation +3.5
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, bensen, kloroform, koldisulfid, eter och glacial ättiksyra
Viskositet 0,6-0,8 pas (25 °C)
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.