Läs mer
Ricinolja
Produktkod. 10295234 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10295234 250 g 250g
10197170 500 g 500g
10422514 1 kg 1kg
10539813 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10295234 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397282500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-79-4
Molekylformel C57H104O9
Molekylvikt (g/mol) 933.45
MDL-nummer MFCD00130879
InChI-nyckel ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 1,3-bis[(12-hydroxioktadek-9-enoyl)oxi]propan-2-yl-12-hydroxioktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Castor oil
Smältpunkt 4.0°C
Färg Gult
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt >100.0°C
Flampunkt 257°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Förtvålningsvärde 176 to 182g KOH/g
Löslighetsinformation Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Viskositet 650-800 mPa.s (25°C)
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.