Läs mer
Castor oil
Produktkod. p-83475 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
500g
Produktkod. 10295234
Brand: Thermo Scientific Acros 397282500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-79-4
Molekylformel C57H104O9
Molekylvikt (g/mol) 933.45
MDL-nummer MFCD00130879
InChI-nyckel ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 1,3-bis[(12-hydroxioktadek-9-enoyl)oxi]propan-2-yl-12-hydroxioktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Castor oil
Smältpunkt 4.0°C
Färg Gult
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt >100.0°C
Flampunkt 257°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Förtvålningsvärde 176 to 182g KOH/g
Löslighetsinformation Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Viskositet 650-800 mPa.s (25°C)
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.