Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ricinolja, specificerad enligt kraven i Ph.Eur.
Produktkod. 10566051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10566051 500 mL Glasflaska 500ml
11974041 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10566051 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 348855000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-79-4
Molekylformel C57H104O9
Molekylvikt (g/mol) 933.45
MDL-nummer MFCD00130746
InChI-nyckel ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Synonym castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
PubChem CID 14030006
IUPAC-namn 2,3-bis[[(Z)-12-hydroxioktadek-9-enoyl]oxi]propyl (Z)-12-hydroxioktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Castor oil
Aciditet 2,0 mg KOH/g max.
Abs. 1,5 max. (vid absorptionsmaximum vid 269 +/- 1 nm)
Smältpunkt -10,0 °C
Färg Färglös eller gul
Densitet 0.9570g/mL, 0.957
Kokpunkt 229,0 °C
Flampunkt 229 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4770 till 1,4810
Kvantitet 500 mL
Merck Index 14,1898
Specifik rotation +3.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, bensen, kloroform, koldisulfid, eter och glaciärsyra
Viskositet 0,6-0,8 pas (25 °C)
Kvalitet Eu. Ph.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) of fatty acids (GC): Passes Test (per Eur. Pharm.)
Fysisk form Viscous Hygroscopic Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.