Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ricinolja, specificerad enligt kraven i Ph.Eur.
Produktkod. p-83488 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Produktkod. 10566051
Brand: Thermo Scientific Chemicals 348855000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-79-4
Molekylformel C57H104O9
Molekylvikt (g/mol) 933.45
MDL-nummer MFCD00130746
InChI-nyckel ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Synonym castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
PubChem CID 14030006
IUPAC-namn 2,3-bis[[(Z)-12-hydroxioktadek-9-enoyl]oxi]propyl (Z)-12-hydroxioktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Castor oil
Aciditet 2.0mg KOH/g max.
Abs. 1.5 max. (at the absorption maximum at 269 +/- 1nm)
Smältpunkt -10.0°C
Färg Färglös eller gul
Densitet 0.9570g/mL, 0.957
Kokpunkt 229.0°C
Flampunkt 229°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4770 to 1.4810
Kvantitet 500 mL
Merck Index 14,1898
Specifik rotation + 3.50
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, chloroform,, carbondisulfide, ether and glacial acetic acid
Viskositet 0,6-0,8 Pas (25°C)
Kvalitet Eu. Ph.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) of fatty acids (GC): Passes Test (per Eur. Pharm.)
Fysisk form Viscous Hygroscopic Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.