Läs mer
Ricinolja
Produktkod. 11336856
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336856 1000 mL 1 L
11326856 250 mL 250ml
11346856 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04224.AU
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933,45 g/mol
Ricinolja används i livsmedelstillsatser, smakämnen, godis och som mögelhämmare. Dess derivat används vid tillverkning av tvål, smörjmedel, hydraul- och bromsvätskor, färger, beläggningar, litiumfett och kallbeständig plast. Den finner användning i vaxer, polermedel, nylon, läkemedel och parfymer. Det är involverat i framställningen av linolsyror genom dehydrering, 2-oktanol, sebacinsyra och undecylensyra, som är en prekursor för polymer nylon 11 och heptanal. Det är involverat i framställningen av 12-hydroxistearinsyra genom hydrering och förtvålning. Det är användbart som smörjmedel i jet-, diesel- och racingmotorer. Vidare används det som ett laxermedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ricinolja används i livsmedelstillsatser, smakämnen, godis och som mögelhämmare. Dess derivat används vid tillverkning av tvål, smörjmedel, hydraul- och bromsvätskor, färger, beläggningar, litiumfett och kallbeständig plast. Den finner användning i vaxer, polermedel, nylon, läkemedel och parfymer. Det är involverat i framställningen av linolsyror genom dehydrering, 2-oktanol, sebacinsyra och undecylensyra, som är en prekursor för polymer nylon 11 och heptanal. Det är involverat i framställningen av 12-hydroxistearinsyra genom hydrering och förtvålning. Det är användbart som smörjmedel i jet-, diesel- och racingmotorer. Vidare används det som ett laxermedel.
Löslighet
Blandbar med metanol, dietyleter, kloroform, isättika, bensen och koldisulfid. Oblandbar med kallt vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-79-4
Molekylformel C57H104O9
Molekylvikt (g/mol) 933.45
MDL-nummer MFCD00130746
InChI-nyckel ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Synonym castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
PubChem CID 14030006
IUPAC-namn 2,3-bis[[(Z)-12-hydroxioktadek-9-enoyl]oxi]propyl (Z)-12-hydroxioktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Castor oil
Densitet 0.961
Kokpunkt 313 °C
Flampunkt 230 °C (446 °F)
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 1000 mL
Merck Index 14,1898
Löslighetsinformation Blandbar med metanol, dietyleter, kloroform, glacial ättiksyra, bensen och koldisulfid. Oblandbar med kallt vatten.
Optisk rotation +5° (c=5 i etanol)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.