Läs mer
Castor oil
Produktkod. p-7044047
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
Produktkod. 11326856
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04224.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
Ricinolja används i livsmedelstillsatser, smakämnen, godis och som mögelhämmare. Dess derivat används vid tillverkning av tvål, smörjmedel, hydraul- och bromsvätskor, färger, beläggningar, litiumfett och kallbeständig plast. Den finner användning i vaxer, polermedel, nylon, läkemedel och parfymer. Det är involverat i framställningen av linolsyror genom dehydrering, 2-oktanol, sebacinsyra och undecylensyra, som är en prekursor för polymer nylon 11 och heptanal. Det är involverat i framställningen av 12-hydroxistearinsyra genom hydrering och förtvålning. Det är användbart som smörjmedel i jet-, diesel- och racingmotorer. Vidare används det som ett laxermedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ricinolja används i livsmedelstillsatser, smakämnen, godis och som mögelhämmare. Dess derivat används vid tillverkning av tvål, smörjmedel, hydraul- och bromsvätskor, färger, beläggningar, litiumfett och kallbeständig plast. Den finner användning i vaxer, polermedel, nylon, läkemedel och parfymer. Det är involverat i framställningen av linolsyror genom dehydrering, 2-oktanol, sebacinsyra och undecylensyra, som är en prekursor för polymer nylon 11 och heptanal. Det är involverat i framställningen av 12-hydroxistearinsyra genom hydrering och förtvålning. Det är användbart som smörjmedel i jet-, diesel- och racingmotorer. Vidare används det som ett laxermedel.
Löslighet
Blandbar med metanol, dietyleter, kloroform, isättika, bensen och koldisulfid. Oblandbar med kallt vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-79-4
Molekylformel C57H104O9
Molekylvikt (g/mol) 933.45
MDL-nummer MFCD00130746
InChI-nyckel ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Synonym castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
PubChem CID 14030006
IUPAC-namn 2,3-bis[[(Z)-12-hydroxioktadek-9-enoyl]oxi]propyl (Z)-12-hydroxioktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Castor oil
Densitet 0.961
Kokpunkt 313°C
Flampunkt 230°C (446°F)
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 250 mL
Merck Index 14,1898
Löslighetsinformation Miscible with methanol,diethyl ether,chloroform,glacial acetic acid,benzene and carbon disulfide. Immiscible with cold water.
Optisk rotation +5° (c=5 in Ethanol)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.