Läs mer
asecos™ Castors with Plinth
Handla allt asecos Produkter
För användning med (applikation):
UB90 med en bredd på 1100 mm
UB90 med en bredd på 1400 mm
UB90 med en bredd på 590 mm
UB90 med en bredd på 890 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Sheet steel powder-coated
- For model UB90
- For under bench cabinets
- Height = 65 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | UB90 med en bredd på 890 mm |
| För användning med (utrustning) | Model UB90 under bench cabinets |
| Ytbeläggning | Powder-coated plain |
| Vikt (metrisk) | 2.50 kg |
| Material | Steel |
| Produkttyp | Castors with plinth |