Läs mer
asecos™ Castors with Plinth
Produktkod. p-7163617 Handla allt asecos Produkter
För användning med (applikation):
UB90 med en bredd på 1100 mm
UB90 med en bredd på 1400 mm
UB90 med en bredd på 590 mm
UB90 med en bredd på 890 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Use only in combination with cabinet
Produktkod. 11908837
Brand: asecos™ 28814
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use only in combination with cabinet
65 mm castors with plinth
  • Sheet steel powder-coated
  • For model UB90
  • For under bench cabinets
  • Height = 65 mm
Specifikationer
För användning med (applikation) UB90 med en bredd på 590 mm
För användning med (utrustning) Model UB90 under bench cabinets
Ytbeläggning Powder-coated plain
Vikt (metrisk) 2.50 kg
Material Steel
Produkttyp Castors with plinth