Läs mer
asecos™ Hjul med sockel
Produktkod. 16275441 Handla allt asecos Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Underbänksskåp UB90, K90 med bredd 1400 mm
Produktkod. För användning med (utrustning)
16275441 Underbänksskåp UB90, K90 med bredd 1400 mm
1 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 16275441 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 31359
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Hjul med sockelhöjd 30 mm för modell(er): UB90, K90 med bredd 1400 mm
  • Stålplåt pulverlackerad RAL 7015
  • För modell(er): UB90, K90
  • För användning med: underbänksskåp med en kroppsbredd på 1400 cm
Specifikationer
Djup (metrisk) Exteriör 60 mm
Mått (D x B x H) 60 x 1397 x 30 mm
För användning med (utrustning) Underbänksskåp UB90, K90 med bredd 1400 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 30 mm
Inkluderar Plint
Antal hyllor 0
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (engelska) 6 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1397 mm
Färg Grå
Djup (engelska) Exteriör 2,36 tum
Höjd (engelska) Exteriör 1,18 tum.
Material stålplåt
Produkttyp Hjul
Bredd (engelska) Exteriör 55 tum.