Läs mer
asecos™ Hjul med sockel
Produktkod. 15104856 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
590 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
15104856 590 mm Varje
1 options
Produktkod. 15104856 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 31360
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Lätt att flytta skåpet, hjul med plinthlock och integrerad låsanordning med pulverlackerad plåt
  • Castors med sockel
  • Plåtstål, pulverlackerad RAL 7015
  • För underbänkskåp finns det i 1100 mm och 590 mm
Specifikationer
Beskrivning Castors with plinth
För användning med (utrustning) For under bench cabinets with width 590 mm, for model(s): UB90, K90
Höjd (engelska) 1,18 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 30 mm
Höjd (metrisk) 30 mm
Inkluderar Castors med sockel
Ytbeläggning Pulverlackerad slätt
Vikt (engelska) 3.31 lb.
Vikt (metrisk) 1.5 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 587 mm
Bredd (metrisk) 590 mm
Färg Light Gray
Material Steel
Produkttyp Castors med sockel