Läs mer
Novus Biologicals™ Catalase Activity Assay Kit (Fluorometric)
Produktkod. 18614361 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
18614361 96 tester
1 options
Produktkod. 18614361 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP324478
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Assay Kit (Fluorometric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Gen-ID (Entrez) 847
Gensymbol CAT
Kvantitet 96 tester
Synonym catalase, EC 1.11.1.6, MGC138422, MGC138424
Forskningskategori Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Peroxisome Markers, Signal Transduction
Art Non-species specific