missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Catalpol, MedChemExpress

Produktkod. 16464897
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16464897 50 mg 50mg
16449118 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16464897 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0820

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Catalpol (Catalpinoside), an iridoid glycoside found in Rehmannia glutinosa. Catalpol has neuroprotective, hypoglycemic, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-spasmodic, anti-oxidant effects and anti-HBV effects.

Catalpol (Catalpinoside), an iridoid glycoside found in Rehmannia glutinosa. Catalpol has neuroprotective, hypoglycemic, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-spasmodic, anti-oxidant effects and anti-HBV effects.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Catalpol
CAS 2415-24-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H22O10
Kvantitet 50 mg
Synonym Catalpinoside
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (82.80 mM)
LEDER OC[C@@]12[C@]([C@@H]3O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)([H])[C@](C=CO3)([H])[C@H](O)[C@@H]1O2
Molekylvikt (g/mol) 362.33
Formel vikt 362.33
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.