Läs mer
Catalpol, Thermo Scientific™
Produktkod. 17565565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17565565 250 mg
1 options
Produktkod. 17565565 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468942500
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Catalpol
CAS 2415-24-9
Kvantitet 250 mg
Molekylformel C15 H22 O10
Formel vikt 207
MDL-nummer MFCD11111524
Fysisk form Pulver
Färg Vit till ljusbrun
Renhet ≥95 %
InChI-nyckel LHDWRKICQLTVDL-PZYDOOQISA-N
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)[C@@H]4O[C@]4(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(1S,2S,4S,5S,6R,10S)-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-3,9-dioxatricyclo[4.4.0.0²,⁴]dec-7-en-10-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 362.33