Läs mer
Fisherbrand™ Catalyst Norprene Food Formulation Stopped Tubing Assembly
Produktkod. p-6877030 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
15511335 0,8 mm 1,6 mm Paket med 12
15521335 1,6 mm 1,6 mm Paket med 12
15531335 3,2 mm 1,6 mm Paket med 12
15541335 4,8 mm 1,6 mm Paket med 12
15551335 6,4 mm 1,6 mm Paket med 12
15561335 8 mm 1,6 mm Paket med 12
15571335 4,8 mm 2,4 mm Paket med 12
15581335 6,4 mm 2,4 mm Paket med 12
15591335 8 mm 2,4 mm Paket med 12
15501345 9,5 mm 2,4 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15511335
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Preconfigured ready-to-use links and assemblies.
  • Available in Platinum-Cured Silicone, TPEs, and PVC
  • Ensures optimal amount of tubing is in pump head
Specifikationer
Beskrivning Stopped tubing assembly
Diameter (metrisk) Inre 0,8 mm
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm