Läs mer
Fisherbrand™ Catalyst PharMed™ BPT Formulation Stopped Tubing Assembly
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.5 mm
Tjocklek (metrisk):
1.6 mm
2.4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Stopped Tubing Assembly |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.8 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fisherbrand™ Catalyst PharMed™ BPT Formulation Stopped Tubing Assembly >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering