Läs mer
Nabertherm Katalysator med fläkt
Handla allt Nabertherm Produkter
För användning med (utrustning):
Nabertherm utbränningsugnar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För avlägsnande av organiska komponenter från frånluften.
- Organiska komponenter oxideras katalytiskt vid cirka 600 °C, bryts ner till koldioxid och vattenånga.
- Irriterande lukter elimineras i stort sett.
- CE-märkt
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Nabertherm utbränningsugnar |
| För användning med (applikation) | Avlägsnande av organiska komponenter från frånluften |