Läs mer
Ohaus™ Catapult 1000 Compact Bench Scale
Produktkod. 11862691 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
20 kg
75 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11862691
Brand: Ohaus™ 71210148
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed for veterinary weighing and general shipping and other dry weighing applications. Ohaus™ Catapult 1000 Compact Bench Scales are offer an economical option for application in which portability and precise results are required.
  • Liquid crystal display (LCD)
  • AC adapter (included) or 3 C (LR14) batteries (not included)
  • ABS housing and platform, stainless steel platform (accessory sold separately), transportation handle
  • Low profile, compact design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 300 Hr.
Batterityp Alkaline
Kalibrering Digital External
Certifikat och efterlevnad 2002/96/EC
Konstruktion ABS Plastic housing and pan, optional Stainless Steel pan
Kapacitet 75 kg
Visningstyp LCD
Läsbarhet 50 g
Typ av knappsats Mechanical
Modell C11P75
Stabiliseringstid ≤2 sec.
Temperatur (metrisk) Drift 5°C to 40°C
Typ Catapult™ 1000 Compact Bench Scale
Vägningslägen lb, kg
Mått (L x B) 280 x 316 mm
Mått (L x B x H) 266 x 304 x 60 mm
Längd (metrisk) 266 mm
Längd (metrisk) Pan 280 mm
Bredd (metrisk) 304 mm
Bredd (metrisk) panorering 316 mm
Höjd (metrisk) 60 mm
Vikt (metrisk) 1.5 kg
Elektriska krav AC