missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(±)-Catechin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30319257
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319257 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30319257 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11059100AL1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Catechin
CAS 7295-85-4
Analyt- eller komponentnamn DL-Catechin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H14 O6
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (2R,3S)-rel-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (±)-Catechin, (±)-Catechol, rac-Catechin, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, trans-(±)-, Catechol, (±)- (8CI), rel-(2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (±)-Catechin, (±)-Catechol, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, trans-, DL-Catechin, Racemic catechin, dl-Catechin, dl-Catechol, rac-Catechin
InChI formel InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1
LEDER O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
IUPAC-namn (2R*,3S*)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)chromane-3,5,7-triol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 290.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 290.079 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.