Läs mer
(+)-Catechin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311939
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311939 1 ml
1 options
Produktkod. 30311939 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11059000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Catechin
CAS 154-23-4
Analyt- eller komponentnamn (+)-Catechin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H14 O6
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (+)-Catechin, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, (2R-trans)-, Catechol (8CI), (2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (+)-(2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol, (+)-(2R:3S)-5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavan-3-ol, (+)-3',4',5,7-Tetrahydroxy-2,3-trans-flavan-3-ol, (+)-Catechin, (+)-Catechol, (+)-Cianidanol, (+)-Cyanidan-3-ol, (+)-Cyanidanol, (+)-Cyanidanol-3, (2R,3S)-(+)-Catechin, 3-Cyanidanol, (+)-, Biocatechin, Catechin, Catechin (flavan), Catechinic acid, Catechol (flavan), Catechuic acid, Catergen, Cianidanol, Cyanidanol, Cyanidol, D-(+)-Catechin, D-Catechin, D-Catechol, Dexcyanidanol, HB-MC-TS 35, NSC 2819, P 70A, Sunkatol No. 1, Sunphenon 90, Teafuran 30A, Teafuran 30E, d-Catechin, trans-(+)-3,3',4',5,7-Flavanpentol
InChI formel InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1
LEDER O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
IUPAC-namn (2R,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 290.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 290.079 g/mol