Läs mer
(-)-Catechin gallate, MedChemExpress
Produktkod. 16418958
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16418958 10 mg
16411388 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16418958 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0356
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress (-)-Catechin gallate is a minor constituent in green tea catechins. (-)-Catechin gallate inhibits the activity of COX-1 and COX-2 enzymes.
(-)-Catechin gallate is a minor constituent in green tea catechins. (-)-Catechin gallate inhibits the activity of COX-1 and COX-2 enzymes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Catechin gallate
CAS 130405-40-2
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H18O10
Kvantitet 10 mg
Synonym (-)-Catechin 3-gallate (-)-Catechin 3-O-gallate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (226.06 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[C@H]1[C@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4
Molekylvikt (g/mol) 442.37
Formel vikt 442.37
Procent renhet 98.63%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death