Läs mer
(+)-Catechin hydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16419066
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16419066 100 mg
1 options
Produktkod. 16419066 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0355
MedChemExpress (+)-Catechin hydrate inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 1.4 μM.
(+)-Catechin hydrate inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 1.4 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Catechin hydrate
CAS 225937-10-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14O6.xH2O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC(O)=C(C[C@H](O)[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)O3)C3=C1.[xH2O]
Procent renhet 99.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death