Läs mer
(+)-Catechin hydrate
Produktkod. 16564224 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16564224 5 g
16554224 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16564224 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 463020050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 225937-10-0 | C15H14O6 | 290.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 225937-10-0
Molekylformel C15H14O6
Molekylvikt (g/mol) 290.27
MDL-nummer MFCD00150865
InChI-nyckel PFTAWBLQPZVEMU-UYWMCZCJNA-N
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxifenyl)-3,4-dihydro-2H-1-bensopyran-3,5,7-triolhydrat
LEDER O[C@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Catechin hydrate
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: almost insoluble.
Formel vikt 290.27
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.