Läs mer
Catechin, MedChemExpress
Produktkod. 16469146
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16469146 100 mg
16454907 50 mg
16419178 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16469146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0898
MedChemExpress Catechin ((+)-Catechin) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 1.4 μM.
Catechin ((+)-Catechin) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 1.4 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Catechin
CAS 154-23-4
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14O6
Kvantitet 100 mg
Synonym (+)-Catechin Cianidanol Catechuic acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (344.51 mM)
LEDER O[C@@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1
Molekylvikt (g/mol) 290.27
Formel vikt 290.27
Procent renhet 98.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death