missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+/-)-Catechin xHydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Catechin |
| Molekylformel | C15 H14 O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, trans-(±)-, Catechol, (±)- (8CI), rel-(2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (±)-Catechin, (±)-Catechol, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, trans-, DL-Catechin, Racemic catechin, dl-Catechin, dl-Catechol, rac-Catechin |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 290.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?