Läs mer
Catechol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Catechol 13C6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 116.0569 |