Läs mer
Katekol, 99 %
Beskrivning
Catechol används som framkallare för fotografiska filmer, färgämnen och som mellanprodukt för antioxidanter i gummi och smörjoljor. Det används i polymerisationshämmare och i läkemedel. Det är en byggsten i organisk syntes och involverad i beredningen av smaker och dofter. Den används som ersättning för sandelträolja, som framställs från katekol genom guaiakol och kamfer. Vidare är det en prekursor för framställning av vanillin från guaiakol, som erhålls genom metyleringsreaktion med katekol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Catechol används som framkallare för fotografiska filmer, färgämnen och som mellanprodukt för antioxidanter i gummi och smörjoljor. Det används i polymerisationshämmare och i läkemedel. Det är en byggsten i organisk syntes och involverad i beredningen av smaker och dofter. Den används som ersättning för sandelträolja, som framställs från katekol genom guaiakol och kamfer. Vidare är det en prekursor för framställning av vanillin från guaiakol, som erhålls genom metyleringsreaktion med katekol.
Löslighet Löslig i vatten, pyridin
, kloroform, bensen, koltetraklorid, eter och acetat.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, aluminium, baser, syraklorider och syraanhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Catechol |
| Smältpunkt | 104 °C till 107 °C |
| Densitet | 1.370 |
| Kokpunkt | 245 °C till 246 °C |
| Flampunkt | 127 °C (260 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 471401 |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Catechol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Catechol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.