Läs mer
Catechol-d4, TRC
Produktkod. 30364746
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30364746 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30364746 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC215176100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Catechol ring-d4
CAS 103963-58-2
Molekylformel C6 2H4 H2 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-diol, 1,2-Benzenediol-3,4,5,6-D4, Catechol-3,4,5,6-D4, Catechol (ring-D4), Benzene-1,2-diol (ring-D4)
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(O)c(O)c1[2H]
IUPAC-namn 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Formel vikt 114.0619