missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Catechol-d6, TRC

Produktkod. 30357225
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357225 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30357225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC215178500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Catechol-d6
CAS 202656-22-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 2H6 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-diol-d2, Pyrogallol-d6, 1,2-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-D6, Catechol-1,2,3,4,5,6-D6, Catechol D6, Benzene-1,2-diol D6
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
LEDER [2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1O[2H]
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-dideuteriooxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 116.15
Formel vikt 116.0744
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.