Läs mer
Catechol-O-sulphate Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Catechol-O-sulphate Potassium Salt |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O5S.K/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10;/h1-4,7H,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 227.9495 |