Läs mer
Katechol (Pyrokatekol; Bensen-1,2-diol), LoGiCal
Produktkod. 30457594
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457594 10 mg
1 options
Produktkod. 30457594 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0814.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Catechol
CAS 120-80-9
Analyt- eller komponentnamn Catechol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzene-1,2-diol (Pyrocatechol), Guaiacol Imp. A (EP), Benzene-1,2-diol, Pyrocatechol, 1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 1,2-Hydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, C.I. 76500, C.I. Oxidation Base 26, Catechol, Catechol (phenol), Durafur Developer C, Fouramine PCH, Fourrine 68, NSC 1573, Oxyphenic acid, Pelagol Grey C, Phthalhydroquinone, Phthalic alcohol, Pyrocatechin, Pyrocatechine, Z 1, Z 1 (inhibitor), o-Benzenediol, o-Dihydroxybenzene, o-Dioxybenzene, o-Hydroquinone, o-Hydroxyphenol, o-Phenylenediol, Guaiacol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1ccccc1O
IUPAC-namn Bensen-1,2-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 110.11
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 110,0368 g/mol