Läs mer
Katekol, TRC
Produktkod. 30134725
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134725 1 g
30041297 10 g
30006903 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134725 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2151751G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-80-9
Molekylformel C6 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 110.11
Synonym Pyrocatechol (8CI), 1,2-Dihydroxybenzene, 1,2-Hydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, C.I. 76500, C.I. Oxidation Base 26, Catechol, Catechol (phenol), Durafur Developer C, Fouramine PCH, Fourrine 68, NSC 1573, Oxyphenic acid, Pelagol Grey C, Phthalhydroquinone, Phthalic alcohol, Pyrocatechin, Pyrocatechine, Z 1, Z 1 (inhibitor), o-Benzenediol, o-Dihydroxybenzene, o-Dioxybenzene, o-Hydroquinone, o-Hydroxyphenol, o-Phenylenediol
IUPAC-namn Bensen-1,2-diol
LEDER Oc1ccccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Catechol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Formel vikt 110.0368