Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Katekol violett
Produktkod. 11455517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455517 5 g 5g
11465517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455517 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B23513.06
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 115-41-3 | C19H14O7S | 386.37 g/mol
Catechol Violet används som ett komplexometriskt indikatorfärgämne. Det hämmar syntesen av globin i retikulocytlysat. Den används också som en pH-indikator med ett övergångsintervall från 0 till 8.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Catechol Violet används som ett komplexometriskt indikatorfärgämne. Det hämmar syntesen av globin i retikulocytlysat. Den används också som en pH-indikator med ett övergångsintervall från 0 till 8.
Löslighet Löslig i vatten, etylenglykol, monometyleter
och etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-41-3
Molekylformel C19H14O7S
Molekylvikt (g/mol) 386.37
MDL-nummer MFCD00005868
InChI-nyckel RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pyrocatechol sulfonephthalein; Pyrocatechol Violet
PubChem CID 66993
IUPAC-namn 4-[3-(3,4-dihydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]bensen-1,2-diol
LEDER OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Catechol Violet
Beilstein 353938
Löslighetsinformation Soluble in water,ethylene glycol,monomethyl ether and ethanol.
Formel vikt 386.38
Kvantitet 5 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.